2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,1'-(1,1,2,2-Tetramethylethylene)dibenzene, (2,3-Dimethylbutane-2,3-diyl)dibenzene
349980250 349981000
ACRO349980250EA 520 NOK
ACRO349980250 ACRO349981000
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane 95%
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane
Formel: H₃CC(CH₃)(C₆H₅)C(CH₃)(C₆H₅)CH₃
MW: 238,37 g/mol
Kokepunkt: 170…171 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 90…110 °C
Tetthet: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00053713
CAS-nummer: 1889-67-4
EINECS: 217-568-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %