1,2-Difenyletan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Dibenzyl, Bibenzyl
106230250 106231000 106230050
ACRO106230250EA 860 NOK
ACRO106230250 ACRO106231000 ACRO106230050
1,2-Difenyletan 99%
1,2-Difenyletan
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182,27 g/mol
Kokepunkt: 284 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 49…53 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³
Flash punkt: 129 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004796
CAS-nummer: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Indeks: 12,01245
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %