Difenylmetan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
117350010 117355000
ACRO117350010EA 1675 NOK
ACRO117350010 ACRO117355000
Difenylmetan 99%
Difenylmetan
Formel: C₁₃H₁₂
MW: 168.24 g/mol
Kokepunkt: 264
Smeltepunkt: 24.5…25 °C
Tetthet: 1 g/cm³
Flash punkt: 127 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004781
CAS-nummer: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
FN: 3077
ADR: 9 III
Merck Indeks: 13,03360
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %