2,6-Dimethylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
359270010 359270050 359270250
ACRO359270010EA 455 NOK
ACRO359270010 ACRO359270050 ACRO359270250
2,6-Dimethylphenylboronic acid 98%
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Smeltepunkt: 105 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01009693
CAS-nummer: 100379-00-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %