α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
137971000 137970250
ACRO137971000EA 1400 NOK
ACRO137971000 ACRO137970250
α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylen 97%
α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylen
Formel: C₈H₆Br₄
MW: 421,75 g/mol
Kokepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114…118 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000131
CAS-nummer: 13209-15-9
EINECS: 236-176-2
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥96.0 %