4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
185190050 185190250
ACRO185190050EA 370 NOK
ACRO185190050 ACRO185190250
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Formel: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Kokepunkt: 120 °C (0,2 mmHg)
Smeltepunkt: 48…52 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007826
CAS-nummer: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %