α,α'-Dichloro-p-xylene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
147661000 147665000 147660250
ACRO147661000EA 1025 NOK
ACRO147661000 ACRO147665000 ACRO147660250
α,α'-Dichloro-p-xylene 98%
α,α'-Dichloro-p-xylene
Formel: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Kokepunkt: 254 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 98…102 °C
Tetthet: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000920
CAS-nummer: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
FN: 2928
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥97.5 %