4'-Methylacetophenone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 1250 NOK
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-Methylacetophenone 95%
4'-Methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –19 °C
Tetthet: 1,005 g/cm³
Flash punkt: 92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008751
CAS-nummer: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %