4'-(Trifluoromethyl)acetophenone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
214450050 214450010 214450250
ACRO214450050EA 1450 NOK
ACRO214450050 ACRO214450010 ACRO214450250
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone 99%
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Kokepunkt: 79…80 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 30…33 °C
Tetthet: 0,92 g/cm³
Flash punkt: 84 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000401
CAS-nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 33 °C
GC ≥98.5 %