α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
185690100 185690500
ACRO185690100EA 485 NOK
ACRO185690100 ACRO185690500
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Formel: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Kokepunkt: 85 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 3 °C
Tetthet: 1,47 g/cm³
Flash punkt: 83 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000394
CAS-nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.0 %