SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ aromatisk svovelsyre
Leverandør: Avantor
7090-03EA 3025 NOK
7090-03 7090-01
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ aromatisk svovelsyre
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™-kolonner er engangs-PP-kolonner som er forhånspakket med høykapasitetssorbenter mellom to 20 µm PE-fritter.
  • Silikabasert
  • Ekstrahering av sammensetninger for prøveoppløsningsvolum fra et par hundre µl og opp til 1 L
  • Behandling med vakuum, positivt trykk eller sentrifugering
Generell bruk: Ioniske, basiske analytter.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i modus for utveksling av sterke kationer.