SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Leverandør: Avantor
7021-07EA 4350 NOK
7021-07 7021-02
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™-kolonner er engangs-PP- eller glasskolonner som er forhånspakket med høykapasitetssorbenter mellom to 20 µm PE-fritter.
  • Silikabasert
  • Ekstrahering av sammensetninger for prøveoppløsningsvolum fra et par hundre µl og opp til 1 L
  • Behandling med vakuum, positivt trykk eller sentrifugering
Generell bruk: Ikke-ioniske, ikke-polare til polare analytter.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i omvendt og normal fasemodus.