SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Diol
Leverandør: Avantor
7094-01EA 3850 NOK
7094-01 7094-06
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Diol
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™-kolonner er engangs-PP- eller glasskolonner som er forhånspakket med høykapasitetssorbenter mellom to 20 µm PE-fritter.
  • Silikabasert
  • Ekstrahering av sammensetninger for prøveoppløsningsvolum fra et par hundre µl og opp til 1 L
  • Behandling med vakuum, positivt trykk eller sentrifugering
Generell bruk: Ikke-ioniske, polare analytter.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i normal fasemodus.