SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Leverandør: Avantor
7213-08EA 2550 NOK
7213-08 7213-23 7213-03
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™-kolonner er engangs-PP- eller glasskolonner som er forhånspakket med høykapasitetssorbenter mellom to 20 µm PE-fritter.
  • Silikabasert
  • Ekstrahering av sammensetninger for prøveoppløsningsvolum fra et par hundre µl og opp til 1 L
  • Behandling med vakuum, positivt trykk eller sentrifugering
Generell bruk: Lave til moderate polare analytter fra oppløsninger som ikke inneholder vann.
Disse SPE-kolonnene kan brukes i adsorbsjonsmodus.
Forpakning: Noen kolonner er tilgjengelige i en foliepakket fibertrommel som kalles Jumbo Pack. Kolonnene er løst pakket i plastfolie for å fjerne ulempen med å åpne individuelle lommer.