2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
294160250 294161000
ACRO294160250EA 1000 NOK
ACRO294160250 ACRO294161000
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,35 g/mol
Kokepunkt: 135…140 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 103…106 °C
MDL nummer: MFCD00008824
CAS-nummer: 489-01-0
EINECS: 207-693-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥96.0 %