4-Methylbenzyl alcohol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
155920250 155921000 155920050
ACRO155920250EA 670 NOK
ACRO155920250 ACRO155921000 ACRO155920050
4-Methylbenzyl alcohol 98%
4-Methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 217 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 56…61 °C
Tetthet: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004664
CAS-nummer: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals or needles or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %