2-(Hydroksymetyl)bensyl alkohol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
180410025 180410100
ACRO180410025EA 1275 NOK
ACRO180410025 ACRO180410100
2-(Hydroksymetyl)bensyl alkohol 97%
2-(Hydroksymetyl)bensyl alkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokepunkt: 291 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 61…64 °C
Flash punkt: 145 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004626
CAS-nummer: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61.0 to 65.0 °C
GC ≥96.0 %