2-(Hydroksymetyl)bensyl alkohol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41297.0001 8.41297.0010
8.41297.0001EA 905 NOK
8.41297.0001 8.41297.0010
2-(Hydroksymetyl)bensyl alkohol for syntese, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroksymetyl)bensyl alkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 62…64 °C
MDL nummer: MFCD00004626
CAS-nummer: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 62 - 64 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Synonyms 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Hill Formula C8H10O2