3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
188200020 188200100
ACRO188200020EA 545 NOK
ACRO188200020 ACRO188200100
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokepunkt: 154…159 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 56…60 °C
Tetthet: 1,161 g/cm³ (18 °C)
MDL nummer: MFCD00004649
CAS-nummer: 626-18-6
EINECS: 210-934-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %