2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: BHQ
150840010 150840025
ACRO150840010EA 1350 NOK
ACRO150840010 ACRO150840025
2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formel: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Kokepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 212…218 °C
Tetthet: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 216 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008825
CAS-nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 218 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)