2,5-Di-tert-butylhydroquinone for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: BHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
8.21762.0250EA 570 NOK
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
2,5-Di-tert-butylhydroquinone for syntese, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formel: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Kokepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 212 °C
Tetthet: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008825
CAS-nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C