3-Methylbenzophenone ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: m-Methylbenzophenone
A19568.09 A19568.18
A19568.09EA 610 NOK
A19568.09 A19568.18
3-Methylbenzophenone ≥99%
3-Methylbenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 643-65-2 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 316° Beilstein Reference: 2045488 MDL No.: MFCD00008535
Formel: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Kokepunkt: 316 °C
Smeltepunkt: 0…2 °C
Tetthet: 1,093
Flash punkt: >110 °C (230 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008535
CAS-nummer: 643-65-2
EINECS: 211-401-7