4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
170810250 170811000
ACRO170810250EA 735 NOK
ACRO170810250 ACRO170811000
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone 99+%
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Formel: C₂₁H₂₈N₂O
MW: 324,47 g/mol
Kokepunkt: 420 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 93…95 °C
Flash punkt: 151 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009044
CAS-nummer: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to yellow-green Powder or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 96 °C
HPLC ≥99.0 %