4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20161.0050 8.20161.0250
8.20161.0050EA 570 NOK
8.20161.0050 8.20161.0250
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone for syntese, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Formel: C₂₁H₂₈N₂O
MW: 324,47 g/mol
Kokepunkt: 420 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 96,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009044
CAS-nummer: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 90 - 95 °C
Molar Mass 324.46 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Flash Point 151 °C
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)