4,4'-Bis(dimetylamino)bensofenon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
164490050 164491000 164495000
ACRO164490050EA 365 NOK
ACRO164490050 ACRO164491000 ACRO164495000
4,4'-Bis(dimetylamino)bensofenon 98%
4,4'-Bis(dimetylamino)bensofenon
Formel: C₁₇H₂₀N₂O
MW: 268,36 g/mol
Kokepunkt: 428 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 171…176 °C
Flash punkt: 220 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008312
CAS-nummer: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,06265
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Blue to dark blue to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 176 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %