4,4'-Di-tert-butylbifenyl 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4'-Di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
291880050 291880250
ACRO291880050EA 780 NOK
ACRO291880050 ACRO291880250
4,4'-Di-tert-butylbifenyl 99+%
4,4'-Di-tert-butylbifenyl
Formel: C₂₀H₂₆
MW: 266,43 g/mol
Kokepunkt: 190…192 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 126…129 °C
Tetthet: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008834
CAS-nummer: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
GC ≥99.0 %