2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
244280100 244280500
ACRO244280100EA 1150 NOK
ACRO244280100 ACRO244280500
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Formel: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65 g/mol
Kokepunkt: 143…146 °C (60 mmHg)
Tetthet: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013650
CAS-nummer: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %