2,4-Dimethylbenzylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
365530010 365530050
ACRO365530010EA 765 NOK
ACRO365530010 ACRO365530050
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
2,4-Dimethylbenzylamine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Kokepunkt: 218 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00025575
CAS-nummer: 94-98-4
EINECS: 202-380-5
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %