2,5-Dimethylbenzylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (2,5-Dimethylphenyl)methanamine
350860010 350860050
ACRO350860010EA 210 NOK
ACRO350860010 ACRO350860050
2,5-Dimethylbenzylamine 98%
2,5-Dimethylbenzylamine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
MDL nummer: MFCD00039780
CAS-nummer: 93-48-1
EINECS: 202-250-8
FN: 2735
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %