2,3,5-Trimethylhydroquinone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
140151000 140155000
ACRO140151000EA 605 NOK
ACRO140151000 ACRO140155000
2,3,5-Trimethylhydroquinone 97%
2,3,5-Trimethylhydroquinone
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 169…174 °C
Flash punkt: 191 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002346
CAS-nummer: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
GC ≥96.0 %