2-Mesitylenesulphonyl chloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
125590250 125591000 125595000
ACRO125590250EA 715 NOK
ACRO125590250 ACRO125591000 ACRO125595000
2-Mesitylenesulphonyl chloride 99%
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218,7 g/mol
Kokepunkt: 150 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 53…57 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00007434
CAS-nummer: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)