2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
152790250 152791000
ACRO152790250EA 820 NOK
ACRO152790250 ACRO152791000
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302,87 g/mol
Smeltepunkt: 93…97 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007433
CAS-nummer: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Gel strength ≥700 g/cm² (1.5 %)
Gel point 32 to 38 °C (1.5 %)
Ash ≤5 %
pH 6.0 to 7.5 (10 % suspension)