3-Bromobiphenyl (PBB No. 2) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: PBB No. 2
339100010 339100050
ACRO339100010EA 850 NOK
ACRO339100010 ACRO339100050
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2) 97%
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2)
Formel: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Kokepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9 °C
Tetthet: 1,398 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
MDL nummer: MFCD00000082
CAS-nummer: 2113-57-7
EINECS: 218-304-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %