4-Bromobiphenyl (PBB No. 3) 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Bromodiphenyl, PBB No. 3, 4-Bromobiphenyl
197980250 197981000
ACRO197980250EA 1150 NOK
ACRO197980250 ACRO197981000
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3) 99%
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3)
Formel: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Kokepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 89…92 °C
Tetthet: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 143 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000100
CAS-nummer: 92-66-0
EINECS: 202-176-6
FN: 3077
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥98.5 %