Saltsyre 1,128% (w/v) analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
86132.290EA 530 NOK
86132.290 86132.360
Saltsyre 1,128% (w/v) analytisk reagens
Saltsyre
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (w/v) 1.118 - 1.138 %