2-Phenylaniline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
103220050 103220250
ACRO103220050EA 395 NOK
ACRO103220050 ACRO103220250
2-Phenylaniline 98%
2-Phenylaniline
Formel: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Kokepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48…52 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007701
CAS-nummer: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %