2-Phenylaniline for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20155.0010 8.20155.0050
8.20155.0010EA 570 NOK
8.20155.0010 8.20155.0050
2-Phenylaniline for syntese, Sigma-Aldrich®
2-Phenylaniline
Formel: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Kokepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42…44 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007701
CAS-nummer: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 169.23 g/mol
Boiling Point 298 - 300 °C
Flash Point 153 °C
Ignition Point 461 °C