Bifenyl-2-ol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Hydroxybiphenyl
130760050 130765000 130760025
ACRO130760050EA 415 NOK
ACRO130760050 ACRO130765000 ACRO130760025
Bifenyl-2-ol 99+%
Bifenyl-2-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kokepunkt: 280…286 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >56 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³
Flash punkt: 123 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002208
CAS-nummer: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,07458
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥99.0 %