Bifenyl-2-ol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Hydroxybiphenyl
P0200-25G P0200-500G
TCIAP0200-25GEA 220 NOK
TCIAP0200-25G TCIAP0200-500G
Bifenyl-2-ol ≥99.0% (by GC)
Bifenyl-2-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kokepunkt: 286°C
Smeltepunkt: 56…58 °C
Tetthet: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002208
CAS-nummer: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,07304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da8e5ccf125ff5c0e921bb884d97642988cc02db&vid=da8e5ccf125ff5c0e921bb884d97642988cc02db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency