Biphenyl-3-ol 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Phenylphenol, [1,1'-Biphenyl]-3-ol, 3-Hydroxybiphenyl, 3-Hydroxydiphenyl
417660250 417660050
ACRO417660250EA 3525 NOK
ACRO417660250 ACRO417660050
Biphenyl-3-ol 90%
Biphenyl-3-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kokepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 72…80 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002294
CAS-nummer: 580-51-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to pink to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
GC ≥88 %
Isomer balance mainly para-isomer