Bifenyl-4-ol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, p-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxybiphenyl
158710010 158712500
ACRO158710010EA 2850 NOK
ACRO158710010 ACRO158712500
Bifenyl-4-ol 97%
Bifenyl-4-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kokepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >163 °C
Tetthet: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 165 °C
MDL nummer: MFCD00002347
CAS-nummer: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
FN: 3077
Merck Indeks: 12,07459
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
GC ≥96.0 %
Residue after reduction ≤0.02 %