4,4'-Bifenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
173670250 173671000 173670100 173672500
ACRO173670250EA 1400 NOK
ACRO173670250 ACRO173671000 ACRO173670100 ACRO173672500
4,4'-Bifenol 97%
4,4'-Bifenol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186.21 g/mol
Kokepunkt: 355
Smeltepunkt: 278…283 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002348
CAS-nummer: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 278 to 283 °C
GC ≥96.0 %