o-Terfenyl for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2-Phenylbiphenyl, 1,2-Terphenyl, 2-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,2-Diphenylbenzene, 1,1:2,1-Terphenyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500
8.21077.0025EA 797 NOK
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500
o-Terfenyl for syntese, Sigma-Aldrich®
o-Terfenyl
Formel: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Kokepunkt: 338 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 54…56 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 163 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003055
CAS-nummer: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility  - 0.01 g/l (25 °C)
Melting Point 55 - 57 °C
Molar Mass 230.3 g/mol
Boiling Point 332 °C (1013 hPa)
Flash Point 163 °C