p-Terphenyl 99+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenylbiphenyl, 1,4-Terphenyl
137920250 137921000 137925000
ACRO137920250EA 555 NOK
ACRO137920250 ACRO137921000 ACRO137925000
p-Terphenyl 99+%, ren
p-Terphenyl
Formel: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Kokepunkt: 383 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 209…216 °C
Tetthet: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 207 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003061
CAS-nummer: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Glistening crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 211 to 216 °C
GC ≥99.0 %