Chroman-4-one 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Chromanone
153460100 153460500
ACRO153460100EA 1225 NOK
ACRO153460100 ACRO153460500
Chroman-4-one 96%
Chroman-4-one
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Kokepunkt: 127…128 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 34…40 °C
Tetthet: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Flash punkt: 110 °C
MDL nummer: MFCD00006840
CAS-nummer: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥95 %