Kumarin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C0395-25G C0395-500G
TCIAC0395-25GEA 230 NOK
TCIAC0395-25G TCIAC0395-500G
Kumarin ≥99.0% (by GC)
Kumarin
Formel: C₉H₆O₂
Kokepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67…69 °C
Tetthet: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 162 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006850
CAS-nummer: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&vid=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency