Kumarin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22316.0250 8.22316.1000
8.22316.0250EA 817 NOK
8.22316.0250 8.22316.1000
Kumarin for syntese, Sigma-Aldrich®
Kumarin
Formel: C₉H₆O₂
Kokepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67…69 °C
Tetthet: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 162 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006850
CAS-nummer: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,02588
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 298 - 302 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (106 °C)
Flash Point 162 °C
Density 0.935 g/cm3