4-Hydroxycoumarin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Hydroxy-2-benzopyrone
121100050 121101000 121105000
ACRO121100050EA 325 NOK
ACRO121100050 ACRO121101000 ACRO121105000
4-Hydroxycoumarin 98%
4-Hydroxycoumarin
Formel: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Kokepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 210…215 °C
MDL nummer: MFCD00006856
CAS-nummer: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %