7-Amino-4-methylcoumarin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
218060010 218060050 218062500
ACRO218060010EA 2200 NOK
ACRO218060010 ACRO218060050 ACRO218062500
7-Amino-4-methylcoumarin 98%
7-Amino-4-methylcoumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Kokepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 223…226 °C
Tetthet: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006868
CAS-nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %