Benzo[ghi]perylen 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
105551000 105550050 105550250
ACRO105551000EA 6125 NOK
ACRO105551000 ACRO105550050 ACRO105550250
Benzo[ghi]perylen 98+%
Benzo[ghi]perylen
Formel: C₂₂H₁₂
MW: 276,34 g/mol
Kokepunkt: >500 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 276…280 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004135
CAS-nummer: 191-24-2
EINECS: 205-883-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 276 to 280 °C
GC-MS ≥98.0 %